(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethoxy(3-chlorpropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)propylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
440183-100ML 440183-1L
SIAL440183-100MLEA 67.1 EUR
SIAL440183-100ML SIAL440183-1L
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Molecular Weight: 198,72 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000997
CAS-Nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9