(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Trimethoxy(3-chlorpropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)propylchlorid

SILS04675.25 SILS04675.100
SILNSILS04675.25EA 0 EUR
SILNSILS04675.25 SILNSILS04675.100
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Molecular Weight: 198,72 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000997
CAS-Nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR