(2-Cyanethyl)triethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Triethoxy(2-cyanethyl)silan, 3-(Triethoxysilyl)propionitril, 3-(Triethoxysilyl)propiononitril
SILS04875.10
SILS04875.25
SILS04875.100
SILNSILS04875.10EA
0
EUR
SILNSILS04875.10
SILNSILS04875.25
SILNSILS04875.100
(2-Cyanethyl)triethoxysilan
(2-Cyanethyl)triethoxysilan
Formel:
NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Molecular Weight: 217,34 g/mol Siedepunkt: 133 °C (28 mmHg) Dichte: 0,9792 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00019851 CAS-Nummer: 919-31-3 EINECS: 213-050-5 |