(2-Cyanethyl)trimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS04900.5
SILS04900.25
SILS04900.100
SILNSILS04900.5EA
0
EUR
SILNSILS04900.5
SILNSILS04900.25
SILNSILS04900.100
(2-Cyanethyl)trimethoxysilan
(2-Cyanethyl)trimethoxysilan
Formel:
NCCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 175.26 g/mol |
MDL:
MFCD00039494 CAS-Nummer: 2526-62-7 EINECS: 219-764-3 |