(3-(Diethylamino)propyl)trimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS06300.5 SILS06300.25 SILS06300.100
SILNSILS06300.5EA 0 EUR
SILNSILS06300.5 SILNSILS06300.25 SILNSILS06300.100
(3-(Diethylamino)propyl)trimethoxysilan
(3-(Diethylamino)propyl)trimethoxysilan
Formel: (H₃CCH₂)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MDL: MFCD00039882
CAS-Nummer: 41051-80-3
EINECS: 255-192-0