(3-Aminopropyl)triethoxysilan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Triethoxy(3-aminopropyl)silan, Geniosil GF 93, 3-(Triethoxysilyl)propylamin
A10668.36 A10668.0E A10668.22
A10668.36EA 159 EUR
A10668.36 A10668.0E A10668.22
(3-Aminopropyl)triethoxysilan 98%
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Purity: 98% CAS No.: 919-30-2 Molecular Formula: C9H23NO3Si Formula Weight: 221.37 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4210 Odour: Amine-like pH: 11 Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 1754988 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008207
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Molecular Weight: 221,37 g/mol
Siedepunkt: 217 °C
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 0,948
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008207
CAS-Nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
ADR: 8,II