(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Triethoxy(3-aminopropyl)silan, Geniosil GF 93, 3-(Triethoxysilyl)propylamin
15593108-500G 15593108-100G
MOLE15593108-500GEA 142 EUR
MOLE15593108-500G MOLE15593108-100G
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Molecular Weight: 221.37 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008207
CAS-Nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable