(3-Aminopropyl)triethoxysilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

Synonyme: Triethoxy(3-aminopropyl)silan, Geniosil GF 93, 3-(Triethoxysilyl)propylamin

SILS00800.25 SILS00800.100 SILS00800.500
SILNSILS00800.25EA 0 EUR
SILNSILS00800.25 SILNSILS00800.100 SILNSILS00800.500
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Molecular Weight: 221.37 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008207
CAS-Nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR