(3-Aminopropyl)trimethoxysilan

Lieferant: abcr
Achtung

Synonyme: Trimethoxy(3-aminopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)propylamin

AB110816.0025 AB110816.0500
ABCRAB110816.0025EA 0 EUR
ABCRAB110816.0025 ABCRAB110816.0500
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Molecular Weight: 179.29 g/mol
Siedepunkt: 194
Dichte: 1.0265 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008206
CAS-Nummer: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR