(3-Aminopropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Trimethoxy(3-aminopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)propylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
281778-100ML
281778-500ML
281778-5ML
SIAL281778-100MLEA
93.2
EUR
SIAL281778-100ML
SIAL281778-500ML
SIAL281778-5ML
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan
Formel:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 179,29 g/mol Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa) Dichte: 1,0265 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008206 CAS-Nummer: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...