(3-Aminopropyl)trimethoxysilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Achtung

Synonyme: Trimethoxy(3-aminopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)propylamin

SILS00825.25 SILS00825.100 SILS00825.500
SILNSILS00825.25EA 0 EUR
SILNSILS00825.25 SILNSILS00825.100 SILNSILS00825.500
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0265 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008206
CAS-Nummer: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR