N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan
L14043.14 L14043.22 L14043.36
L14043.14EA 31 EUR
L14043.14 L14043.22 L14043.36
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 96%
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Purity: 96% CAS No.: 1760-24-3 Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 222.36 Flash Point: 136°(276°F) Refractive Index: 1.4435 Odour: Ammonia-like Boiling Point: 261-263° Beilstein Reference: 636230 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008173
Formel: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Molecular Weight: 222,36 g/mol
Siedepunkt: 261…263 °C
Schmelzpunkt: ∼ 0 °C
Dichte: 1,010
Flammpunkt: 136 °C (276 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008173
CAS-Nummer: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
ADR: 8,III