N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.19172.0100
8.19172.0500
8.19172.0025
8.19172.0100EA
72.6
EUR
8.19172.0100
8.19172.0500
8.19172.0025
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Formel:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 222,36 g/mol Siedepunkt: 261…263 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 0 °C Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008173 CAS-Nummer: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble,Hydrolysis |
Molar Mass | 222.36 g/mol |
Boiling Point | 261 - 263 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 136 °C |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 300 °C |
Hill Formula | C8H22N2O3Si |