Ethyltriethoxysilan 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Triethoxy(ethyl)silan
L16495.AC
L16495.AE
L16495.ACEA
45.5
EUR
L16495.AC
L16495.AE
Ethyltriethoxysilan 96%
Ethyltriethoxysilan
Purity: 96%
CAS No.: 78-07-9
Molecular Formula: (CH3CH2O)2SiCH2CH3
Formula Weight: 192.33
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -78°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1362028
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026754
Formel:
C₈H₂₀O₃Si Molecular Weight: 192,33 g/mol Siedepunkt: 158…159 °C Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0,896 Flammpunkt: 40 °C (104 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026754 CAS-Nummer: 78-07-9 EINECS: 201-080-1 ADR: 3,III |