Ethyltriethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Triethoxy(ethyl)silan
SILS08850.25
SILS08850.100
SILNSILS08850.25EA
0
EUR
SILNSILS08850.25
SILNSILS08850.100
Ethyltriethoxysilan
Ethyltriethoxysilan
Formel:
C₈H₂₀O₃Si Molecular Weight: 192,33 g/mol Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa) Dichte: 0,9207 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00026754 CAS-Nummer: 78-07-9 EINECS: 201-080-1 |