Hexyltriethoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Triethoxy(hexyl)silane
L16521.14 L16521.22
L16521.14EA 43.1 EUR
L16521.14 L16521.22
Hexyltriethoxysilan ≥97%
Hexyltriethoxysilan
Purity: 97% CAS No.: 18166-37-5 Molecular Formula: C12H28O3Si Formula Weight: 248.44 Flash Point: 95°(203°F) Boiling Point: 115°/18mm MDL No.: MFCD00087744
Formel: C₁₂H₂₈O₃Si
Molecular Weight: 248,44 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (18 mmHg)
Dichte: 0,860
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00087744
CAS-Nummer: 18166-37-5