Methyltriethoxysilan 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Triethoxy(methyl)silan
174622500 174620010
ACRO174622500EA 59.7 EUR
ACRO174622500 ACRO174620010
Methyltriethoxysilan 98+%
Methyltriethoxysilan
Formel: C₇H₁₈O₃Si
Molecular Weight: 178,3 g/mol
Siedepunkt: 141…143 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009066
CAS-Nummer: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3825 to 1.3845 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Hydrolyzable chloride ≤0.01 %