Methyltrimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: Trimethoxy(methyl)silan
SILS11825.25 SILS11825.100
SILNSILS11825.25EA 0 EUR
SILNSILS11825.25 SILNSILS11825.100
Methyltrimethoxysilan
Methyltrimethoxysilan
Formel: C₄H₁₂O₃Si
Molecular Weight: 136.22 g/mol
Siedepunkt: 102
Schmelzpunkt: 11
Dichte: 0.955 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008342
CAS-Nummer: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0