Octyltriethoxysilan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Triethoxy(octyl)silan
338080250 338081000
ACRO338080250EA 29 EUR
ACRO338080250 ACRO338081000
Octyltriethoxysilan 97%
Octyltriethoxysilan
Formel: C₁₄H₃₂O₃Si
Molecular Weight: 276,49 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039883
CAS-Nummer: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %