Octyltriethoxysilan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Triethoxy(octyl)silan
L04407.18 L04407.30 L04407.0B
L04407.18EA 30.3 EUR
L04407.18 L04407.30 L04407.0B
Octyltriethoxysilan 95%
Octyltriethoxysilan
Purity: 95% CAS No.: 2943-75-1 Molecular Formula: CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3 Formula Weight: 276.49 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -40° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 2325287 MDL No.: MFCD00039883
Formel: C₁₄H₃₂O₃Si
Molecular Weight: 276,49 g/mol
Siedepunkt: 265 °C
Schmelzpunkt: < –40 °C
Dichte: 0,878
Flammpunkt: 109 °C (228 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039883
CAS-Nummer: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2