Octyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Triethoxy(octyl)silan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
440213-100ML 440213-1L
SIAL440213-100MLEA 66.3 EUR
SIAL440213-100ML SIAL440213-1L
Octyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Octyltriethoxysilan
Formel: C₁₄H₃₂O₃Si
Molecular Weight: 276,49 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,8515 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039883
CAS-Nummer: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2