Propyltrimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: Trimethoxy(propyl)silan
SILS14125.25 SILS14125.100
SILNSILS14125.25EA 0 EUR
SILNSILS14125.25 SILNSILS14125.100
Propyltrimethoxysilan
Propyltrimethoxysilan
Formel: C₆H₁₆O₃Si
Molecular Weight: 164,28 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,935 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00043026
CAS-Nummer: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7