(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
3-(Triethoxysilyl)-1-propanthiol, 3-(Triethoxysilyl)propan-1-thiol, Triethoxy(3-mercaptopropyl)silan
SILS10460.10
SILS10460.25
SILNSILS10460.10EA
0
EUR
SILNSILS10460.10
SILNSILS10460.25
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan
Formel:
HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Molecular Weight: 238,42 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00053924 CAS-Nummer: 14814-09-6 EINECS: 238-883-1 |