(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan 85% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-thiol, Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanthiol
174650500 174652500
ACRO174650500EA 50.7 EUR
ACRO174650500 ACRO174652500
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan 85% tech.
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan
Formel: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004901
CAS-Nummer: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %