(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trimethoxysilyl)propan-1-thiol, Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanthiol
B23726.14
B23726.22
B23726.36
B23726.14EA
31.8
EUR
B23726.14
B23726.22
B23726.36
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan 95%
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan
Purity: 95%
CAS No.: 4420-74-0
Molecular Formula: C6H16O3SSi
Formula Weight: 196.34
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point:
Formel:
HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 196,34 g/mol Siedepunkt: 213…215 °C Schmelzpunkt: < –50 °C Dichte: 1,050 Flammpunkt: 96 °C (204 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004901 CAS-Nummer: 4420-74-0 EINECS: 224-588-5 UN: 3082 ADR: 9,III |