(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-thiol, Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanthiol

SILS10475.25 SILS10475.100
SILNSILS10475.25EA 0 EUR
SILNSILS10475.25 SILNSILS10475.100
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan
Formel: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004901
CAS-Nummer: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR