Methyldiphenylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diphenylmethylsilan
L04211.06
L04211.14
L04211.06EA
37.6
EUR
L04211.06
L04211.14
Methyldiphenylsilan ≥97%
Methyldiphenylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 776-76-1
Molecular Formula: C13H14Si
Formula Weight: 198.34
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Odourless
Boiling Point: 266-267°
Beilstein Reference: 1867183
MDL No.: MFCD00008255
Formel:
C₁₃H₁₄Si Molecular Weight: 198,34 g/mol Siedepunkt: 266…267 °C Dichte: 1,001 Flammpunkt: 120 °C (248 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008255 CAS-Nummer: 776-76-1 EINECS: 212-281-9 |