Chlordimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Dimethylsilylchlorid, Dimethylchlorsilan, DMSC
SILS06975.25
SILS06975.100
SILS06975.250
SILNSILS06975.25EA
0
EUR
SILNSILS06975.25
SILNSILS06975.100
SILNSILS06975.250
Chlordimethylsilan
Chlordimethylsilan
Formel:
C₂H₇ClSi Molecular Weight: 94,62 g/mol Siedepunkt: 34,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –111 °C Dichte: 0,863 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000495 CAS-Nummer: 1066-35-9 EINECS: 213-912-0 UN: 2924 ADR: 3,I REACH: 01-2119486782-25 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...