Dimethyldichlorsilan 99%, rods
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dichlor(dimethyl)silan, Dichlordimethylsilan, Dimethylsilyldichlorid
L12133.22 L12133.36 L12133.0B
L12133.22EA 44.3 EUR
L12133.22 L12133.36 L12133.0B
Dimethyldichlorsilan 99%, rods
Dimethyldichlorsilan
Purity: 99% CAS No.: 75-78-5 Molecular Formula: C2H6Cl2Si Formula Weight: 129.06 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4045 Melting Point: ca -76° Boiling Point: 70-71° Beilstein Reference: 605287 UN No.: 1162 MDL No.: MFCD00000491
Formel: C₂H₆Cl₂Si
Molecular Weight: 129.06 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C
Schmelzpunkt: ∼–76 °C
Dichte: 1.068
Flammpunkt: –5 °C (23 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3 II
REACH: 01-2119437250-51