Dimethyldichlorsilan zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dichlor(dimethyl)silan, Dichlordimethylsilan, Dimethylsilyldichlorid
MQ200
8.03452.0250 8.03452.1000
8.03452.0250EA 40.7 EUR
8.03452.0250 8.03452.1000
Dimethyldichlorsilan zS, Sigma-Aldrich®
Dimethyldichlorsilan
Formel: C₂H₆Cl₂Si
Molecular Weight: 129.06 g/mol
Siedepunkt: 70
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 1.0745 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3 (8) II
REACH: 01-2119437250-51
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 129.06 g/mol
Boiling Point 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 200 hPa (20 °C)
Flash Point -5 °C
Refractive Index 1.4038 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.75 - 48.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 425 °C