Dimethyldichlorsilan

Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
Gefahr

Synonyme: DichlordimethylsilanDimethylsilyldichloridDichlor(dimethyl)silan

SILNSILS07075.100EA 0 EUR
SILNSILS07075.100 SILNSILS07075.25
Dimethyldichlorsilan
Dimethyldichlorsilan
Formel: C₂H₆Cl₂Si
Molecular Weight: 129,06 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 1,0745 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –16 °C
MDL: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR