Dibutylzinnoxid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
179361000 179365000
ACRO179361000EA 34.1 EUR
ACRO179361000 ACRO179365000
Dibutylzinnoxid 98%
Dibutylzinnoxid
Formel: C₈H₁₈OSn
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001992
CAS-Nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Tin (Sn) ≥47 %
Volatile matter ≤0.5 %