Dibutylzinnoxid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Di-n-butylzinnoxid, Dibutyloxostannan
14117.18 14117.A1
14117.18EA 28.8 EUR
14117.18 14117.A1
Dibutylzinnoxid
Dibutylzinnoxid
CAS No.: 818-08-6 Molecular Formula: C8H18OSn Formula Weight: 248.92 Physical Form: Powder Density: 1.58 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4126243 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00001992
Formel: C₈H₁₈OSn
Molecular Weight: 248.94 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1.58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001992
CAS-Nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1 II