Dibutylzinnoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
8.03539.0005EA 28.2 EUR
8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
Dibutylzinnoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinnoxid
Formel: C₈H₁₈OSn
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001992
CAS-Nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Molar Mass 248.94 g/mol
Bulk Density 650 - 750 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Density 1.5 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material