Diethylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS06500.5 SILS06500.25
SILNSILS06500.5EA 0 EUR
SILNSILS06500.5 SILNSILS06500.25
Diethylsilan
Diethylsilane
Formel: C₄H₁₂Si
Molecular Weight: 88.22 g/mol
Siedepunkt: 56
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 0.6842 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039877
CAS-Nummer: 542-91-6
EINECS: 208-834-9
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03154

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR