Triethylzinnbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bromtriethylstannan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

288047-5G 288047-1G
SIAL288047-5GEA 468 EUR
SIAL288047-5G SIAL288047-1G
Triethylzinnbromid, Sigma-Aldrich®
Triethylzinnbromid
Formel: C₆H₁₅BrSn
Molecular Weight: 285,8 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,6452 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000052
CAS-Nummer: 2767-54-6
EINECS: 220-443-5
UN: 2788
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR