Triisopropylchlorsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triisopropylchlorsilan, Triisopropylsilylchlorid
A17376.18
A17376.09
A17376.30
A17376.18EA
251
EUR
A17376.18
A17376.09
A17376.30
Triisopropylchlorsilan ≥97%
Triisopropylchlorsilan
Purity: 97+%
CAS No.: 13154-24-0
Molecular Formula: [(CH3)2CH]3SiCl
Formula Weight: 192.81
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4535
Odour: Acrid
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 1737446
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00009656
Formel:
C₉H₂₁ClSi Molecular Weight: 192,8 g/mol Siedepunkt: 200 °C Dichte: 0,908 Flammpunkt: 62 °C (144 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009656 CAS-Nummer: 13154-24-0 UN: 2987 ADR: 8,II |