Triisopropylchlorsilan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Triisopropylchlorsilan, Triisopropylsilylchlorid
SB01837.1 SB01837.50
MAYBSB01837.1EA 0 EUR
MAYBSB01837.1 MAYBSB01837.50
Triisopropylchlorsilan
Triisopropylchlorsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
Molecular Weight: 192,8 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9008 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009656
CAS-Nummer: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II