Triisopropylchlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triisopropylchlorsilan, Triisopropylsilylchlorid
SILS17950.10
SILS17950.25
SILS17950.100
SILNSILS17950.10EA
0
EUR
SILNSILS17950.10
SILNSILS17950.25
SILNSILS17950.100
Triisopropylchlorsilan
Triisopropylchlorsilan
Formel:
C₉H₂₁ClSi Molecular Weight: 192,8 g/mol Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa) Dichte: 0,9008 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009656 CAS-Nummer: 13154-24-0 UN: 2987 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...