Chlortributylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tributylchlorsilan, Tributylsilylchlorid, Tri-n-butylsilylchlorid
L03477.06
L03477.14
L03477.06EA
50.4
EUR
L03477.06
L03477.14
Chlortributylsilan ≥97%
Chlortributylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 995-45-9
Molecular Formula: C12H27ClSi
Formula Weight: 234.89
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 93-94°/4mm
Beilstein Reference: 1742537
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000509
Formel:
C₁₂H₂₇ClSi Molecular Weight: 234,88 g/mol Siedepunkt: 93…94 °C (4 mmHg) Dichte: 0,883 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000509 CAS-Nummer: 995-45-9 EINECS: 213-627-1 UN: 2987 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...