Chlortributylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

Synonyme: Tributylchlorsilan, Tributylsilylchlorid, Tri-n-butylsilylchlorid

SILS16750.5 SILS16750.25 SILS16750.100
SILNSILS16750.5EA 0 EUR
SILNSILS16750.5 SILNSILS16750.25 SILNSILS16750.100
Chlortributylsilan
Chlortributylsilan
Formel: C₁₂H₂₇ClSi
Molecular Weight: 234,88 g/mol
Siedepunkt: 80…84 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000509
CAS-Nummer: 995-45-9
EINECS: 213-627-1
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR