Chlortriethylsilan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triethylchlorsilan, Triethylsilylchlorid
215940250
215941000
215945000
ACRO215940250EA
72.8
EUR
ACRO215940250
ACRO215941000
ACRO215945000
Chlortriethylsilan 99%
Chlortriethylsilan
Formel:
C₆H₁₅ClSi Molecular Weight: 150,72 g/mol Siedepunkt: 142…144 °C (760 mmHg) Dichte: 0,89 g/cm³ Flammpunkt: 29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000507 CAS-Nummer: 994-30-9 EINECS: 213-615-6 UN: 2986 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...