Chlortriethylsilan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triethylchlorsilan, Triethylsilylchlorid
A15547.09
A15547.18
A15547.30
A15547.09EA
42.6
EUR
A15547.09
A15547.18
A15547.30
Chlortriethylsilan ≥98%
Chlortriethylsilan
Purity: 98+%
CAS No.: 994-30-9
Molecular Formula: C6H15ClSi
Formula Weight: 150.73
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Pungent
Melting Point: ca -75°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 1732860
UN No.: 2986
MDL No.: MFCD00000507
Formel:
C₆H₁₅ClSi Molecular Weight: 150,72 g/mol Siedepunkt: 145…147 °C Schmelzpunkt: ∼–75 °C Dichte: 0,899 Flammpunkt: 29 °C (84 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000507 CAS-Nummer: 994-30-9 EINECS: 213-615-6 UN: 2986 ADR: 8,II |