Chlortrimethylsilan 98% (durch GC)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TMCS, Trimethylsilylchlorid, Trimethylchlorsilan, TMSC
A13651.AC
A13651.AE
A13651.AP
A13651.AU
A13651.ACEA
22.7
EUR
A13651.AC
A13651.AE
A13651.AP
A13651.AU
Chlortrimethylsilan 98% (durch GC)
Chlortrimethylsilan
Purity: 98+%
CAS No.: 75-77-4
Molecular Formula: C3H9ClSi
Formula Weight: 108.64
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3887
Odour: Chlorine-like
Melting Point: -58°
Boiling Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1209232
UN No.: 1298
MDL No.: MFCD00000502
Formel:
C₃H₉ClSi Molecular Weight: 108.64 g/mol Siedepunkt: 56-58 °C Schmelzpunkt: –58 °C Dichte: 0.856 Flammpunkt: –27 °C (–16 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000502 CAS-Nummer: 75-77-4 EINECS: 200-900-5 UN: 1298 REACH: 01-2119457596-25 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...