Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TMCS, Trimethylsilylchlorid, Trimethylchlorsilan, TMSC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
386529-100ML 386529-1L
SIAL386529-100MLEA 128 EUR
SIAL386529-100ML SIAL386529-1L
Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlortrimethylsilan
Formel: C₃H₉ClSi
Molecular Weight: 108.64 g/mol
Siedepunkt: 59
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0.8576 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000502
CAS-Nummer: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457596-25