Tributylzinnhydrid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tri-n-butyltin hydride
215730100 215730500 215732500
ACRO215730100EA 40.7 EUR
ACRO215730100 ACRO215730500 ACRO215732500
Tributylzinnhydrid 97%
Tributylzinnhydrid
Formel: C₁₂H₂₈Sn
Molecular Weight: 291,06 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (,4 mmHg)
Schmelzpunkt: ? 0 °C
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009416
CAS-Nummer: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %