Tributylzinnhydrid 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tri-n-butyltin hydride
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 250-1000 ppm
A13298.09 A13298.14 A13298.18 A13298.22 A13298.30
A13298.09EA 54.6 EUR
A13298.09 A13298.14 A13298.18 A13298.22 A13298.30
Tributylzinnhydrid 97% stabilisiert
Tributylzinnhydrid
stabilised with 250-1000ppm BHT Purity: 97% CAS No.: 688-73-3 Molecular Formula: C12H28Sn Formula Weight: 291.07 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4730 Odour: Odourless Melting Point: 0-1° Boiling Point: 68-74°/0.3mm Beilstein Reference: 3587329 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00009416
Formel: C₁₂H₂₈Sn
Molecular Weight: 291,06 g/mol
Siedepunkt: 68…74 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 0…1 °C
Dichte: 1,098
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009416
CAS-Nummer: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II