Tributylzinnhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
234788-10G 234788-500G 234788-50G
SIAL234788-10GEA 62.3 EUR
SIAL234788-10G SIAL234788-500G SIAL234788-50G
Tributylzinnhydrid, Sigma-Aldrich®
Tributylzinnhydrid
Formel: C₁₂H₂₈Sn
Siedepunkt: 112…114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 109 °C
MDL: MFCD00009416
CAS-Nummer: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II