Triisobutylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
278785-10G 278785-50G
SIAL278785-10GEA 202 EUR
SIAL278785-10G SIAL278785-50G
Triisobutylsilan, Sigma-Aldrich®
Triisobutylsilan
Formel: C₁₂H₂₈Si
Molecular Weight: 200,44 g/mol
MDL: MFCD00010340
CAS-Nummer: 6485-81-0