Triisobutylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS17925.5
SILS17925.25
SILNSILS17925.5EA
0
EUR
SILNSILS17925.5
SILNSILS17925.25
Triisobutylsilan
Triisobutylsilan
Formel:
C₁₂H₂₈Si Molecular Weight: 200.44 g/mol |
MDL:
MFCD00010340 CAS-Nummer: 6485-81-0 |